676780
Metanolo
≥99.8%, ACS reagent, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Alcol metilico
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Metanolo, ACS reagent, ≥99.8%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
clear
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Solubilità
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Methanol may be used as:
- A solvent for cleaning the coverslips before silanization for DNA combing.[10]
- An additive to improve the octane number of gasoline.[11]
- A liquid fuel in direct methanol fuel cells (DMFCs).
- A solvent to synthesize methyl levulinate by acid catalyzed conversion of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) and furfuryl alcohol (FA).[12]
- A reactant to prepare dimethylcarbonate by reacting with CO2 in the presence of graphene oxide-bound octahedral molybdenum cluster (GO-Cs2Mo6Bri8Bra6).[13]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?