494445
Acetonitrile
≥99.93%, biotech. grade
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acetonitrile, biotech. grade, ≥99.93%
Grado
biotech. grade
Livello qualitativo
100
200
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.93%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
Impurezze
≤0.5 ppb as quinine (fluorimetric, 254nm)
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
<0.001% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0002%
Colore
APHA: <10
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 190 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.03
λ: 220 nm Amax: 0.01
λ: 235 nm Amax: 0.005
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: 0.005
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Modified QuEChERS method combined with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry: This research utilizes acetonitrile′s excellent solvent properties for the detection of cyclopiazonic acid in feeds. The method enhances the efficiency and accuracy of chemical analyses in food safety, demonstrating acetonitrile′s pivotal role in ensuring the quality of agricultural products (Peng et al., 2024).
- Liquid Chromatographic Enantioseparation of Newly Synthesized Fluorinated Tryptophan Analogs: Highlighting its use in pharmaceutical research, acetonitrile is employed in the chromatographic enantioseparation of complex amino acids, essential for drug development and molecular pharmacology studies (Tanács et al., 2024).
- Synthesis and Application of 1,8-Naphthalimide Derivatives Fluorescent Probe: Acetonitrile′s versatility is showcased in the synthesis of fluorescent probes for environmental monitoring. Its application in detecting and measuring environmental pollutants highlights its significant impact on ecological research and safety (Negi et al., 2024).
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?