Documenti fondamentali
87369
Supelco
Tetraidrofurano
≥99.5%, ≥99.5% (GC), for ion-selective electrodes, contains 250 ppm BHT as inhibitor, Selectophore
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
Scegli un formato
100 ML
56,70 €
500 ML
179,00 €
56,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
56,70 €
500 ML
179,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
56,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, for ion-selective electrodes, Selectophore, ≥99.5%
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
solvent for preparation of membranes
Nome Commerciale
Selectophore
Saggio
≥99.5% (GC)
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
Impurezze
≤0.01% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetrahydrofuran (THF), an organic compound which belongs to saturated cyclic ether group. It is mainly used as solvent for PVC and organoalkali compounds. It is also used in lithium batteries.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
THF has been used to realise PVC membrane from electrode, during a study to design, fabricate and electrochemically characterize miniaturised thin- and thick-film Ag/AgCl reference electrodes.[1]
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sodium ionophore X for ion-selective electrodes, Selectophore™, function tested
Supelco
71747
Sodium ionophore X
Calcium ionophore IV for ion-selective electrodes, Selectophore™, function tested
Supelco
21198
Calcium ionophore IV
Strategies of miniaturised reference electrodes integrated in a silicon based ?one chip? pH sensor.
Simonis, Anette, et al.
Sensors, 3.9, 330-339 (2003)
Luca Chiari et al.
The Journal of chemical physics, 138(7), 074301-074301 (2013-03-01)
We present total, elastic, and inelastic cross sections for positron and electron scattering from tetrahydrofuran (THF) in the energy range between 1 and 5000 eV. Total cross sections (TCS), positronium formation cross sections, the summed inelastic integral cross sections (ICS)
Kenneth F Ilett et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 30(9), 1005-1012 (2002-08-09)
The aim of this study was to elucidate the metabolic pathways for dihydroartemisinin (DHA), the active metabolite of the artemisinin derivative artesunate (ARTS). Urine was collected from 17 Vietnamese adults with falciparum malaria who had received 120 mg of ARTS
C N Ong et al.
British journal of industrial medicine, 48(9), 616-621 (1991-09-01)
Occupational exposure to tetrahydrofuran (THF) was studied by analysis of environmental air, blood, alveolar air, and urine from 58 workers in a video tape manufacturing plant. Head space gas chromatography (GC) with an FID detector was used for determination of
Eliane M de Oliveira et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(5), 1682-1689 (2012-12-19)
We report elastic integral, differential and momentum transfer cross sections for low-energy electron scattering by the cellulose components β-D-glucose and cellobiose (β(1 → 4) linked glucose dimer), and the hemicellulose component β-D-xylose. For comparison with the β forms, we also
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf