Documenti fondamentali
358983
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite monohydrate
92%
Scegli un formato
500 G
48,30 €
48,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
48,30 €
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2SO3 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
48,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Saggio
92%
Stato
crystals
Densità
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.O.OS(O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O3S.H2O/c;;1-4(2)3;/h2*1H3;(H2,1,2,3);1H2
ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ammonium sulfite monohydrate is generally used as a reducing agent and sulfonating agent in the organic synthesis.
Applicazioni
Ammonium sulfite monohydrate is used in the wafers cleaning, etching, and silicon modification procedures.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Yan B Vogel et al.
Nature communications, 8(1), 2066-2066 (2017-12-14)
Predicting or manipulating charge-transfer at semiconductor interfaces, from molecular electronics to energy conversion, relies on knowledge generated from a kinetic analysis of the electrode process, as provided by cyclic voltammetry. Scientists and engineers encountering non-ideal shapes and positions in voltammograms