78750
Phenyl isocyanate
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
n20/D 1.536
P. eboll.
162-163 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?