243671
Barium acetate
ACS reagent, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
Forma fisica
powder, crystals or granules
Impurezze
≤0.005% oxidizers
≤0.01% insolubles
pH
7-8.5 (25 °C, 50 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1