18412
Hydrazine hydrate solution
78-82% (iodometric)
Sinonimo/i:
Hydrazinium hydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
78-82% (iodometric)
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup