W280003
1-Octanol
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
Scegli un formato
47,40 €
Scegli un formato
About This Item
47,40 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.14 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
523 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
Stringa SMILE
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Chrna1(11435)
Categorie correlate
Applicazioni
- Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Research highlighted the application of 1-octanol in enhancing spectroscopic analysis techniques, providing noncontact, in situ measurements for complex biological samples (Morais AF, Radhakrishnan S, Arbiv G, et al., 2024) Anal Chem.
- Development of a dispersive liquid-liquid microextraction method for the determination of plastic additives in seawater: Demonstrates the role of 1-octanol in environmental monitoring through the development of a microextraction method for assessing plastic additives in marine environments (González-Castro MJ, Uribe-Ares J, Muniategui-Lorenzo S, et al., 2024) Anal Methods.
- Application of novel metal organic framework-deep eutectic solvent/molecularly imprinted polymer multiple monolithic fiber for solid phase microextraction of amphetamines and modafinil in unauthorized medicinal supplements with GC-MS: This study utilizes 1-octanol in a novel solid phase microextraction method, highlighting its utility in forensic and pharmaceutical analysis (Kardani F, Khezeli T, Shariati S, et al., 2024) J Pharm Biomed Anal.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
187.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?