Documenti
8.20931
Sigma-Aldrich
1-Octanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Octanol, n-Octyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-917-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.031 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
270 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8 % (v/v)
kinematic viscosity
5.6 cSt(40 °C)
P. eboll.
195 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 86 °C
Solubilità
0.43 g/L (External MSDS)
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Octanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Octenes via dehydration.
  • Esters via esterification with carboxylic acids.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.826
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
187.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.5 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
2-Octanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20925
2-Octanol
(±)-2-Octanol ReagentPlus®, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
74858
(±)-2-Octanol
1-Nonanol 98%
Sigma-Aldrich
131210
1-Nonanol
Octyl acetate ≥99%
Sigma-Aldrich
O5500
Octyl acetate
1-Nonanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.06866
1-Nonanol
Diisopropyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00867
Diisopropyl ether
Activity and stability of Mo2C/ZrO2 as catalyst for hydrodeoxygenation of mixtures of phenol and 1-octanol
Mortensen P, et al.
J. Catal., 328, 208-215 (2015)
Intensification of esterification through emulsification: isolation of dilute low molecular weight carboxylic acids
Toth A, et al.
Reaction Chemistry & Engineering, 3, 905-911 (2018)