Documenti fondamentali
Z422355
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 490 mm, reservoir capacity 1,000 mL
Scegli un formato
1 EA
808,00 €
808,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
808,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
808,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Alt. complessiva
490 mm
Capacità serbatoio
1,000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)