Documenti fondamentali
Z164038
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
332,00 €
332,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
332,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
332,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Alt. complessiva
310 mm
Lungh. × Diam. condensatore
250 mm × 80 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For reactions using low-boiling solvents.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)