Documenti fondamentali
Z174238
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-piece vacuum trap
hose barbs at 90°
Sinonimo/i:
Vacuum Trap
Scegli un formato
1 EA
496,00 €
496,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
496,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
496,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Parametri
230-490 °C
Descrizione generale
Threaded 45/50 joint. 48 mm O.D. × 420 mm L × 13 mm O.D. hose barbs. Constructed for easy removal of condensates.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)