Documenti fondamentali
Z553573
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser-trap with SafetyBarb® tubing connector
reservoir capacity 1,000 mL, Overall H 490 mm
Scegli un formato
1 EA
806,00 €
806,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
806,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
806,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Alt. complessiva
490 mm
Capacità serbatoio
1,000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
This glassware features removable polypropylene hose barb connections for 1/4 in. I.D. tubing. The barbs eliminate accidental glassware breakage when installing or removing tubing. A silicone rubber seal ensures a liquid and vacuum-tight connection to the glass GL-14 thread. Simply unscrew the cap to remove the hose barb. 4 mm PTFE stopcock.
Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)