Y0001792
Nalidixic acid impurity C
EuropePharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Diethyl ethoxymethylenemalonate, DEEMM, Ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nalidixic acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
279-281 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
291.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
144 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)