Documenti fondamentali
Y0001772
N-lauroil-sarcosina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-dodecanoil-N-metil-glicina, Sarcosil NL
Scegli un formato
550 MG
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
550 MG
133,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.38
Beilstein:
5322974
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sarcosinates
PM
micellar avg mol wt 600
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Numero d'aggregazione
2
CMC
14.6 mM (20-25°C)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Sodium lauroylsarcosinate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Tensioattivo anionico.
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
512.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
267 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Domande
  1. How should I store the solution once I have resuspended the powder?
    1 risposta
    1. This product is a Reference Standard supplied by the European Pharmacopoeia (EP) and is stored at refrigerated at 2-8°C. Solution storage conditions are not provided. This compound is also available as a prepared 20% solution for molecular biology use under product L7414. This research grade product may be stored at room temperature for at least 1 year. Similar stability would be expected for this item. Please see the link below to review the product details:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l7414