Documenti fondamentali
Y0001748
Copper tetramibi tetrafluoroborate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Tetrakis(2-methoxyisobutyl isonitrile)copper(I) tetrafluoroborate, (2-Methoxy-2-methylpropaneisocyanide)copper(I) tetrafluoroborate, MIBI copper complex
Scegli un formato
15 MG
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 MG
133,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H44BCuF4N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
602.98
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
copper tetramibi tetrafluoroborate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
98-102 (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/4C6H12NO.CH4.BF4.Cu/c4*1-6(2,8-4)5-7-3;;2-1(3,4)5;/h4*3H,5H2,1-2,4H3;1H4;;/q;;;;;-1;+1
SYZFYGIABAPAKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Copper tetramibi tetrafluoroborate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)