Documenti fondamentali
Y0001382
Levothyroxine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Levothyroxine sodium
Scegli un formato
10 MG
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
133,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10I4NNaO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
798.85
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levothyroxine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].Ic1c(c(cc(c1)Oc2c(cc(cc2I)C[C@H](N)C(=O)O)I)I)[O-]
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
YDTFRJLNMPSCFM-YDALLXLXSA-M
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Levothyroxine for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)