PHR2880
Levothyroxine sodium
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
3,3′,5,5′-Tetraiodo-L-thyronine, Sodium O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1365065
Famiglia di API
levothyroxine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
ANMYAHDLKVNJJO-LTCKWSDVSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)