PHR1504
Liothyronine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, Liothyronine, T3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1368008
Famiglia di API
liothyronine
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
234-238 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
Informazioni sul gene
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?