Y0001193
Clazuril
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clazuril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)[n]3nc[c]([nH][c]3=O)=O)C(c2ccc(cc2)Cl)C#N
InChI
1S/C17H10Cl2N4O2/c18-11-3-1-10(2-4-11)14(8-20)13-6-5-12(7-15(13)19)23-17(25)22-16(24)9-21-23/h1-7,9,14H,(H,22,24,25)
QUUTUGLQZLNABV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)