Y0001026
Benazepril impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3R)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
benazepril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N1(c2c(cccc2)CC[C@H](C1=O)N[C@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)CC(=O)O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m1./s1
VPSRQEHTHIMDQM-GZJHNZOKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)