Documenti fondamentali
PHR2583
Supelco
Memantine Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg
Sinonimo/i:
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, 1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
Scegli un formato
100 MG
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
326,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.18
Beilstein:
1927514
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1380546
Famiglia di API
memantine
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 100 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. ebollizione
201 °C (lit.)
Densità
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6254 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)