Documenti fondamentali
1380513
USP
Memantine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyladamantane, 1,3-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
Scegli un formato
50 MG
1.310,00 €
1.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
1.310,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
1.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
memantine
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C)(C3)C2
InChI
1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12+
CWNOIUTVJRWADX-BKUVIOGVSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Memantine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Memantine Hydrochloride
  • Memantine Hydrochloride Tablets
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)