Y0000316
Mesna impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Acetylsulphanyl)ethanesulphonic acid
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mesna
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)CCSC(=O)C
InChI
1S/C4H8O4S2/c1-4(5)9-2-3-10(6,7)8/h2-3H2,1H3,(H,6,7,8)
KODOIOCJZCCYHX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)