186260
Ethanesulfonic acid
95%
Sinonimo/i:
1-Ethanesulfonic acid, Ethylsulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
123 °C/0.01 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−17 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S(O)(CC)=O
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethanesulfonic acid is a sulfonic acid, commonly used as a catalyst for alkylation and polymerization reactions.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter