1392818
USP
Mesna Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Acetylsulfanyl)ethanesulfonic acid potassium salt-KCl adduct
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mesna
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Mesna
- Mesna Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)