Y0000227
Meso-rich exametazime
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Exametazime
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
meso-rich exametazime
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H28N4O2/c1-9(11(3)16-18)14-7-13(5,6)8-15-10(2)12(4)17-19/h9-10,14-15,18-19H,7-8H2,1-6H3/b16-11+,17-12+/t9-,10-/m1/s1
BPNZYADGDZPRTK-UDUYQYQQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)