MAK540
Beta-Hydroxybutyrate (Ketone Body) Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Beta-Hydroxybutyrate Quantification Kit
Prodotti consigliati
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases; cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)