Y0000116
Acamprosate impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Amino-1-propanesulfonic acid, 3APS, Homotaurine, Tramiprosate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acamprosate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
293 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)