Documenti fondamentali
609471
Sigma-Aldrich
Cloruro di ammonio-15N
92-97.9 atom % 15N
Sinonimo/i:
Ammonio cloruro marcato 15N
Scegli un formato
10 G
718,00 €
718,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
718,00 €
About This Item
Formula condensata:
15NH4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
718,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
92-97.9 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4