860676P
Avanti
C16 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860676P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860676P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860676P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@@](O)([H])/C=C/CCCCCCCCCCC(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1/i1D3,3D2,5D2
YDNKGFDKKRUKPY-HJSOYJPBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)