1.16995
Nitrate Test Strips, reflectometric
3-90 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinonimo/i:
Nitrate chemical test strips, Nitrate test strip for instrument reader
Scegli un formato
65,20 €
Spedizione prevista il13 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
65,20 €
Spedizione prevista il13 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nitrate Test, reflectometric, 3-90 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Analiti specifici
nitrate
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Griess reaction
Campo di misura
3-90 mg/L (NO3-)
Compatibilità
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Linkage
Risultati analitici
Assay
- standard 1:
3 - 7 mg/l
- standard 2: 45 - 55 mg/l
- standard 3: 72 - 88 mg/l
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Procedura guidata per la determinazione riflettometrica dei livelli di nitrato in svariate verdure mediante riduzione a nitrito, reazione con il reattivo di Griess e rilevazione con il sistema Reflectoquant® o con strisce reattive.
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
Procedura guidata per la determinazione riflettometrica dei livelli di nitrato nelle acque reflue mediante riduzione a nitrito, reazione con il reattivo di Griess e rilevazione con il sistema Reflectoquant® o con strisce reattive.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.