Y0000057
Heptaminol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2RS)-6-Methylhept-5-en-2-amine
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
heptaminol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C8H17N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8H,4,6,9H2,1-3H3
LINQVIAARQIDQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)