X0101000
Xylometazoline impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
xylometazoline
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCN)C(=O)Cc1c(cc(cc1C)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C16H26N2O/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15(19)18-7-6-17/h8-9H,6-7,10,17H2,1-5H3,(H,18,19)
ZETWQXPEVKRTDM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)