Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 514,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
87752
Assay:
≥99.0% (TLC)
Form:
solid
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥99.0% (TLC)
form
solid
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
InChI
1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
InChI key
ADFCQWZHKCXPAJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
Metabolite of daidzein. Weak estrogenic agonist, and competitive inhibitor of 17β-estradiol at the estradiol receptor.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form solid | form crystals | form powder | form - |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?