Documenti fondamentali
W355220
Sigma-Aldrich
2-hexyl-2-cyclopenten-1-one
sum of isomers, stabilized
Sinonimo/i:
Isojasmone
Scegli un formato
W355220-SAMPLE-K
47,10 €
100 G
282,00 €
1 KG
1.130,00 €
47,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W355220-SAMPLE-K
47,10 €
100 G
282,00 €
1 KG
1.130,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.24
Numero FEMA:
3552
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
07.033
NACRES:
NA.21
47,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
jasmine; floral; waxy
Stringa SMILE
O=C1CCC=C1CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h8H,2-7,9H2,1H3
VGECIEOJXLMWGO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)