Documenti fondamentali
W209619
Sigma-Aldrich
Anise star oil
natural, FG
Scegli un formato
W209619-SAMPLE
50,60 €
1 KG
99,30 €
10 KG
542,00 €
50,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W209619-SAMPLE
50,60 €
1 KG
99,30 €
10 KG
542,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2096
Numero CE:
N° CoE:
238n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
50,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
Illicium verum Hook. f. (also Badiane)
Livello qualitativo
300
400
Grado
FG
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Attività ottica
[α]20/D −1°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.554 (lit.)
P. ebollizione
232 °C (lit.)
Densità
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
anise
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)