Documenti fondamentali
W329401
Sigma-Aldrich
δ-Undecalactone
>97%, FG
Sinonimo/i:
Undecanoic δ-lactone
Scegli un formato
W329401-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
88,30 €
1 KG
308,00 €
5 KG
1.300,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W329401-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
88,30 €
1 KG
308,00 €
5 KG
1.300,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero FEMA:
3294
Numero CE:
N° CoE:
688
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.011
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
300
400
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
>97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.459
P. ebollizione
152-155 °C/10.5 mmHg (lit.)
152-155 °C/10.5 mmHg
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
coconut; creamy; fruity; waxy; peach
Stringa SMILE
CCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
YZRXRLLRSPQHDK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
δ-Undecalactone is a volatile flavor compound found in coconut meat[1], fresh peaches[2] and tobacco.[3]
Applicazioni
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, δ-undecalactone, CAS Registry Number 710-04-3.: A comprehensive safety assessment of δ-Undecalactone, detailing its safe usage parameters in fragrance products, crucial for ensuring consumer safety and regulatory compliance (Api et al., 2021).
  • Sweet scent lactones activate hot capsaicin receptor, TRPV1.: Research showing that δ-Undecalactone and other sweet scent lactones can activate the TRPV1 receptor, which has implications for understanding flavor perception and its physiological effects (Tobita et al., 2021).
Azioni biochim/fisiol
Taste at 10 ppm
Altre note
Natural occurrence: Blackberry, heated butter, milk, coconut and cream
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
312.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
156 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Assessing the efficacy of candidate mosquito repellents against the background of an attractive source that mimics a human host.
Menger DJ, et al.
Medical and Veterinary Entomology, 28(4), 407-413 (2014)
The effect of tobacco ingredients on smoke chemistry. Part I: Flavourings and additives.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 3-37 (2004)
A push-pull system to reduce house entry of malaria mosquitoes.
Menger DJ, et al.
Malaria Journal, 13(1), 119-119 (2014)
Study on development of a fresh peach flavor.
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781, 1570-1573 (2013)
Volatile flavor components of coconut meat.
Lin FM & Wilkens WF.
Journal of Food Science, 35(5), 538-539 (1970)