Documenti fondamentali
377341
Sigma-Aldrich
Sodium metatungstate hydrate
powder
Sinonimo/i:
Sodium polytungstate hydrate
Scegli un formato
250 G
342,00 €
342,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
342,00 €
About This Item
Formula condensata:
3Na2WO4 · 9WO3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
2968.00 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
342,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
W, 70%
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/6Na.H2O.39O.12W/h;;;;;;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;
YVQUUPJGDSQKML-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sodium metatungstate hydrate (NaW12O39 XH2O) can be used as a precursor for the preparation of:
  • Tungsten oxide (WO3 x H2O) nanoplates for the electrocatalytic reaction of methanol oxidation.[1]
  • Tungsten carbide (WC) based counter electrodes for dye-sensitized solar cells (DSSCs).[2]
Suitable for sink/swim analysis
Pittogrammi
Exclamation markCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Characterizations of tungsten carbide as a non-Pt counter electrode in dye-sensitized solar cells
Ko A-Ra, et al.
Materials Letters, 65(14), 2220-2223 (2011)
Improved Electrocatalytic Activity of Size-Controlled Single-Crystalline Tungsten Oxide Nanoplates under Visible-Light Illumination
Moon J-S, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 8, 6656-6663 (2013)