Documenti fondamentali
W246830
Sigma-Aldrich
Isoeugenol
natural, 99%, FG
Sinonimo/i:
2-Methoxy-4-propenylphenol
Scegli un formato
W246830-SAMPLE-K
52,30 €
1 KG
168,00 €
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W246830-SAMPLE-K
52,30 €
1 KG
168,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero FEMA:
2468
Beilstein:
1909602
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.004
NACRES:
NA.21
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
Betel leaf oil
Livello qualitativo
300
400
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Composizione
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Isoeugenol
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
132 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.083 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
isoeugenol
Organolettico
clove; woody; spicy; smoky; sweet
Stringa SMILE
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Isoeugenol is an isomer of eugenol found in essential oils, soaps, wine, monsoon coffee, and various herbs and plants. It acts as a flavoring and storage agent, and has antioxidant properties. [1] It is used to produce vanillin, essential oils, flavorings, and perfumes. [2] It is an essential oil ingredient, recognized as GRAS (generally recognized as safe) and approved as a food flavoring agent. [3]
Applicazioni
Isoeugenol is used as a starting material to produce vanillin through a biological process. [4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Isolation and identification of a novel strain of Pseudomonas chlororaphis capable of transforming isoeugenol to vanillin
Kasana RC, et al.
Current Microbiology, 54, 457-461 (2007)
A comparative study of the antioxidant/prooxidant activities of eugenol and isoeugenol with various concentrations and oxidation conditions
Atsumi T, et al.
Toxicology in vitro, 19(8), 1025-1033 (2005)
Isoeugenol significantly inactivates Escherichia coli O157: H7, Salmonella enterica, and Listeria monocytogenes in refrigerated tyndallized pineapple juice with added Yucca schidigera extract
Thomas-Popo E, et al.
Food Control, 106, 106727-106727 (2019)
Synthesis and Antimicrobial Activity of Isoeugenol Hybrid Derivatives
Gangan VD, et al.
International Journal of Scientific Research, 4(2), 886-891 null
Anne S Kienhuis et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 147(1), 68-74 (2015-06-07)
Currently, hazard characterization of skin sensitizers is based on data obtained from studies examining single chemicals. Many consumer products, however, contain mixtures of sensitizers that might interact in such a way that the response induced by a substance is higher
Articoli
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.