T1340000
L-Threonine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP Reference standard
Famiglia di API
l-threonine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
256 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti