STS0213
ECO BRIJ® O10
Sinonimo/i:
Brij® O10, Brij 97, C18-1E10, Polyoxyethylene (10) oleyl ether
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Stato
semisolid
PM
~709 g/mol
Caratteristiche più verdi
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤3.0% water
Punto di fusione
25 °F
Numero di acido
≤1.0 mg KOH/g
Indice di ossidrile
75‑95 mg KOH/g
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.4
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Proprietà fisiche
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Punto d’infiammabilità (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)