STS0216
ECO Brij® S100
average Mn ~4,670
Sinonimo/i:
Brij® S 100, Polyoxyethylene (100) stearyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
PM
average Mn ~4,670
Caratteristiche più verdi
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤1.0% water
Punto di fusione
51-54 °C (lit.)
Numero di acido
≤2.0 mg KOH/g
Indice di ossidrile
13‑25 mg KOH/g
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
18.8
Categoria alternativa più verde
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)