Documenti
S4133
Supelco
Gel di silice
100-200 mesh (75-150 μm), pore size 25 Å (average pore diameter)
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
ID PubChem:
Descrizione
Suitable for column chromatography
Dimensione particelle
100-200 mesh (75-150 μm)
Dimensione pori
25 Å (average pore diameter)
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
Gel di silice
Gel di silice 40-75 μm particle size
Supelco
80442
Gel di silice
Gel di silice technical grade, pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Supelco
645524
Gel di silice