Documenti fondamentali
RTC000092
Supelco
1-butanolo
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
n-butanolo, Alcol butilico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
969148
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto RTC000092 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1081807
Densità del vapore
2.55 (vs air)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
649 °F
Limite di esplosione
11.2 %
Confezionamento
pkg of 20 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. ebollizione
116-118 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9773 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)