RE-TA14-1
Recombinant Tri a 14 (Triticum aestivum allergen 1)
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
>95%
PM
10 kDa
Confezionamento
pkg of 250 μg
Produttore/marchio commerciale
InBio
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Source: E. coli
Formulation: Preservative and carrier-free in 20mM Tris, 0.3M NaCl, 0.2M L-arginine pH 8.0. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from E. coli culture by multi-step HPLC chromatography. Purity >95% by SDS-PAGE
Note:
(1)rTri a 14 has a C-terminal 6xHis-tag.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)