BI-NAH1-1
Biotin Natural Ara h 1 (Arachis hypogaea allergen 1)
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Scegli un formato
1.200,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.200,00 €
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
>95%
PM
64.5 kDa (monomer)
Confezionamento
pkg of 250 μg
Produttore/marchio commerciale
InBio
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Source: Blanched peanut, crushed (Runner cultivar)
Formulation: Preservative-free and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: From delipidated peanut extract by affinity chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%.
Note:
(1) Upper band is Ara h 1 trimer.
(2) Two minor bands below the monomer are Ara h 1 fragments 3.
(3) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)