Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
MAB4360
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-TRA-1-60, clone TRA-1-60
Anti-TRA-1-60 Antibody, clone TRA-1-60
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
clone TRA-1-60, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Marker TRA-1-60
Scegli un formato
100 μG
580,00 €
580,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
580,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
580,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TRA-1-60, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PODXL(5420)
Categorie correlate
Descrizione generale
Le cellule di carcinoma embrionale (EC) umano sono le cellule staminali dei teratocarcinomi e sono componenti chiave dei tumori a cellule germinali (GCT). Esprimono diversi antigeni glicoproteici ad alto peso molecolare che vengono down-regolati nel differenziamento. Uno di questi antigeni, riconosciuto dallαanticorpo monoclonale TRA-1-60, può essere rilevato nel siero di pazienti affetti da GCT e rappresenta un marcatore complementare ad altri marcatori sierici consolidati quali la gonadotropina corionica umana e lα-fetoproteina, specie nei pazienti che presentano bassi livelli di questi ultimi.
Specificità
Questo anticorpo reagisce con l′antigene TRA-1-60 espresso sulla superficie delle cellule staminali di teratocarcinoma umano (EC), cellule germinali embrionali umane (EG) e cellule staminali embrionali umane (ES). Nessuna immunoreattività osservata con cellule EC, EG o ES di origine murina. Entrambi gli anticorpi monoclonali anti-TRA-1-60 e anti-TRA-1-81 (MAB4381) riconoscono antigeni associati a un proteoglicano della matrice pericellulare. TRA-1-60 reagisce con un epitopo sensibile alla sialidasi, mentre TRA-1-81 reagisce con un epitopo ignoto della stessa molecola.
Immunogeno
Linea cellulare di carcinoma embrionale umano 2102Ep
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Immunofluorescenza: un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di IF.
Western blotting: un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di WB.
Immunoprecipitazione: un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di IP.
Immunoistochimica: un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di IH.
Citometria a flusso: si consiglia di partire da una concentrazione nel range di 10-20 µg/mL.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Questo anticorpo anti-TRA-1-60, clone TRA-1-60, è convalidato per l′uso nelle applicazioni di WB, FC, IF, IP, IC per la rivelazione di TRA-1-60.
Sottocategoria di ricerca
Differenziazione precoce & di cellule pluripotenti
Descrizione del bersaglio
235/410 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgM monoclonali di topo purificate in tampone contenente potassio fosfato 0,05M, NaCl 0,3 M, pH 8,0 con azoturo di sodio 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a ...
Risultati analitici
Controllo
Lisato totale di cellule NTERA-2 cl.D1 (cellule staminali pluripotenti derivate da teratocarcinoma e considerate le controparti maligne delle cellule staminali embrionali umane)
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Sriram Bandi et al.
Journal of cell science, 125(Pt 5), 1274-1283 (2012-02-22)
Understanding the identity of lineage-specific cells arising during manipulations of stem cells is necessary for developing their potential applications. For instance, replacement of crucial functions in organ failure by transplantation of suitable stem-cell-derived cells will be applicable to numerous disorders
Tomoko Andoh-Noda et al.
Molecular brain, 8, 31-31 (2015-05-28)
Rett syndrome (RTT) is one of the most prevalent neurodevelopmental disorders in females, caused by de novo mutations in the X-linked methyl CpG-binding protein 2 gene, MECP2. Although abnormal regulation of neuronal genes due to mutant MeCP2 is thought to
Glycan stem-cell markers are specifically expressed by spermatogonia in the adult non-human primate testis.
Muller, T; Eildermann, K; Dhir, R; Schlatt, S; Behr, R
Human Reproduction null
Mahdieh Jadaliha et al.
PloS one, 7(6), e38532-e38532 (2012-06-23)
Analysis of gene expression to define molecular mechanisms and pathways involved in human embryonic stem cells (hESCs) proliferation and differentiations has allowed for further deciphering of the self-renewal and pluripotency characteristics of hESC. Proteins associated with hESCs were discovered through
Livia Eiselleova et al.
The International journal of developmental biology, 52(4), 353-363 (2008-04-17)
Various types of feeder cells have been adopted for the culture of human embryonic stem cells (hESCs) to improve their attachment and provide them with stemness-supporting factors. However, feeder cells differ in their capacity to support the growth of undifferentiated
Articoli
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Domande
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Good Ab
    Worked well in cell sorting, showed consistent results
    Traduci con Google