RDD036
BICINE
Redi-Dri™, ≥99%, free-flowing
Sinonimo/i:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Qualità
free-flowing
Intervallo di pH utile
7.6-9.0
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
Stringa SMILE
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Redi-Dri™ design controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Eliminates clumps, for safer routine use in lab
- Maintains product moisture, quality, and attributes
Altre note
Note legali
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.