Documenti
391336-M
Millipore
BICINE
ULTROL® Grade, >99% (titration), zwitterionic amino acid buffer useful pH range 7.5-9.0
Sinonimo/i:
Bicine, ULTROL® Grade, N,N- bis-(2-Hydroxyethyl)glycine, N,N-bis-(2-Hydroxyethyl)glycine
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.28
Livello qualitativo
Saggio
>99% (titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pKa (20 °C)
8.4
Solubilità
water: 5 mg/mL
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): <0.0005%
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C6H13NO4.Na/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11;/h8-9H,1-5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
A zwitterionic amino acid buffer active in the pH 7.6-9.0 range. Has a pKa of 8.26 at 25°C.
A zwitterionic amino acid buffer useful in the pH range of 7.5-9.0 (Absorbance: <0.05 at 260 nm, 100 mM, H2O). Has a pKa of 8.26 at 25°C.
Absorbance (5%, H2O, 250 nm): <0.05.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3